Merck
594903
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),4-13C
Seleccione un Tamaño
100 MG
MXP 18,413.00
500 MG
MXP 62,705.00
MXP 18,413.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
MXP 18,413.00
500 MG
MXP 62,705.00
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CH(CD3)COCO2Na
Peso molecular:
142.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 18,413.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
Clave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-CKHMYQJJSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.