605824
Valeric acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Pentanoic acid-2-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
185 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
Clave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)