Merck
594547
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
151.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
57-61 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
ZZAJFWXXFZTTLH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)