Merck
591289
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodipropylamine-d14
98 atom % D
Sinónimos:
N-Nitroso-N-(propyl-d7)-1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3CD2CD2)2NNO
Número de CAS:
Peso molecular:
144.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
bp
206 °C (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)