Merck
575887
Sigma-Aldrich
trans-Dinitrobis(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
Sinónimos:
trans -Bis(ethylenediamine)dinitrocobalt(III) nitrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H16CoN7O7
Número de CAS:
Peso molecular:
333.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: cobalt
mp
253 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
Clave InChI
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)