Merck
557374
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Fórmula lineal:
Cr(CO)3(NCCH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
259.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
67-72 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.Cr/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
Clave InChI
XPEKEFWOCFTTML-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Catalyst for thermal transformation of poly(methylsilene) to SiC ceramics via crosslinking reactions
  • Catalyst for reduction of nitrobenzenes and nitrosobenzenes
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)