555908
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
234-236 °C (lit.)
densidad
1.640 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)4-2-1-3(8)5(9)6(4)10/h1-2H
Clave InChI
XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)