553484
2-Cyano-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Extensión del etiquetado
1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
superficie
500 m2/g
tamaño de partícula
200-400 mesh
tamaño de poro
60 Å pore size
cadena SMILES
O=[SiH2].CCC#N
InChI
1S/C3H5N.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2H2,1H3;2H2
Clave InChI
VONUEXZNLQMDQT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)