Merck
537780
Sigma-Aldrich
3-(Isocyanato)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
Sinónimos:
Isocyanate-3 functionalized silica gel
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Extensión del etiquetado
1.2 mmol/g loading
Nivel de calidad
superficie
500 m2/g
tamaño de partícula
200-400 mesh
tamaño de poro
60 Å pore size
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[SiH2].CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO.H2OSi/c1-2-3-5-4-6;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
Clave InChI
VJKPPUHZXUJVKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Scavenges primary and secondary amines and alcohols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)