Merck
550280
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyphenyl)-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
275-279 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1C2=Nc3ccccc3NC(=O)C2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-14-8-4-1-5-10(14)13-9-15(19)17-12-7-3-2-6-11(12)16-13/h1-8,18H,9H2,(H,17,19)
InChI key
HUFCCRRBLQYUTK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)