Merck
547158
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadienyl acetate
97%
Sinónimos:
Sorbyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
InChI key
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
181.9 °F - closed cup
flash_point_c
83.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)