Merck
310476
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid
98%
Sinónimos:
(R)-γ-Carboxy-γ-butyrolactone, (R)-5-Oxotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 1,937.00
5 G
MXP 6,237.00
MXP 1,937.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 1,937.00
5 G
MXP 6,237.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
130.10
Beilstein:
1424499
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,937.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −14°, c = 5 in methanol
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
bp
165-167 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadena SMILES
OC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Clave InChI
QVADRSWDTZDDGR-GSVOUGTGSA-N
Descripción general
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid belongs to the class of furans, considered as heterocyclic building blocks. It is used as an HPLC derivatization reagent for UV/Vis detection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shinji K Strain et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 33(17), 1401-1409 (2019-05-31)
2-Hydroxyglutarate (2-hg) exists as enantiomers and can readily undergo cyclization to its lactone. Gas chromatography/electron ionization mass spectrometry (GC/EI-MS) has been used to separate 2-hg enantiomers in bodily fluids but the assay cannot simultaneously measure cyclic and acylic 2-hg enantiomers.