Merck
542474
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Sinónimos:
4-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic acid, 4-Isopropyloxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
cadena SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Clave InChI
CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Contains varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant for:
  • Microwave-mediated click-chemistry synthesis of glyco-porphyrin derivatives with in vitro photo-cytotoxicity for application in photodynamic therapy
  • Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reactions
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation reactions
  • Stereoselective rhodium-catalyzed arylation
  • Palladium acetate catalyzed C-glycosidation
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)