540137
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
97%
Sinónimos:
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
optical activity
[α]20/D +22°, c = 2 in chloroform
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Legal Information
Manufactured under license by Rhodia Pharma Solutions, using Jacobsen HKR technology
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)