Merck
537292
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-difluorobenzene
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3F2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
densidad
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clave InChI
RFKBODCWHNDUTJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
85.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29.44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)