529362
Magnesium nitrate hexahydrate
≥99.999%
Sinónimos:
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
About This Item
Productos recomendados
vapor density
6 (vs air)
assay
≥99.999%
form
solid
mp
89 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)