Merck
528269
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1,3-benzenedimethanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
67-71 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(CO)cc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-12-9-3-7(5-10)2-8(4-9)6-11/h2-4,10-11H,5-6H2,1H3
Clave InChI
QFWVNEBRTUUHIE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)