Merck
521116
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,4-dimethylbenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC6H3(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h1,5-7H,2-3H3
Clave InChI
UNUIVBVNLZPXCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Energy-Transfer Properties of a [2.2] Paracyclophane-Based Through-Space Dimer.
Morisaki Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(52), 17715-17718 (2013)
Iron-Catalyzed Dioxygenation of Alkenes and Terminal Alkynes by using (Diacetoxyiodo) benzene as Oxidant.
Srinivas BTV, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(16-17), 3587-3596 (2015)