Merck
510971
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 2,790.00
MXP 2,790.00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 2,790.00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MXP 2,790.00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
97%
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
InChI key
BXXMHQYHYOTTPM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane is an internal alkyne.
Application
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane may be used in the preparation of 4-(3-bromophenyl)-3-butyn-2-one.[1]
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enantioselective synthesis of both enantiomers of various propargylic alcohols by use of two oxidoreductases.
Schubert T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(22), 4181-4187 (2001)