Merck
495255
Sigma-Aldrich
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H3(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
149-151 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C10H10O4/c1-6-8(10(12)13)4-3-5-9(6)14-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid is a benzoic acid derivative.
Aplicación
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid may be used in the preparation 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide and (R)-N-(2,6-dichlorobenzyl)-3-[(2S,3S)-3-(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-5,5-dimethyl-1,3- thiazolidine-4-carboxamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Small-sized human immunodeficiency virus type-1 protease inhibitors containing allophenylnorstatine to explore the S2' pocket.
Hidaka K, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(23), 7604-7617 (2009)
A novel 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide: Molecular structural describe, antioxidant activity with use X-ray diffractions and DFT calculations.
Demir S, et al.
Journal of Molecular Structure, 1100, 582-591 (2015)