Merck
487066
Sigma-Aldrich
Thymine-d4 (methyl-d3,6-d1)
98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Thymine-methyl-d3-6-d
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 20,178.00
MXP 20,178.00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 20,178.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5D4H2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
MXP 20,178.00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
solid
mp
325-327 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3,2D
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-MZCSYVLQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)