481904
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(NO2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
185.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
131-134 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
GHYZIXDKAPMFCS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid, an ortho-nitro benzoic acid derivative, can be prepared by the oxidation of 5-fluoro-2-nitrotoluene. It is an intermediate formed during the synthesis of N1-(2,4-dichlorophenyl)-2-amino-5-fluorobenzamide. It participates in the synthesis of novel quinazolinones that are potential inhibitors of p38α mitogen-activated protein kinase (MAPK).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Solution and solid-phase approaches to quinconazole and fluquinconazole-inhibitors of fungal ergosterol biosynthesis.
Bilokin YV and Kovalenko SM.
Heterocyclic Communications, 6(5), 409-414 (2000)
Dearg S Brown et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(12), 3879-3883 (2012-05-23)
A novel, potent and selective quinazolinone series of inhibitors of p38α MAP kinase has been identified. Modifications designed to address the issues of poor aqueous solubility and high plasma protein binding as well as embedded aniline functionalities resulted in the