Merck
479446
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Mg(C5H4C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
97%
densidad
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)