Merck
477451
Sigma-Aldrich
Triethanolamine aluminate barium salt
Sinónimos:
[μ3-[[2,2′-[[2-(Hydroxy-κO)ethyl]imino-κN]bis[ethanolato-κO:κO]](2-)]]bis[[[2,2′,2′′-(nitrilo-κN)tris[ethanolato-κO]](3-)]aluminum]barium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H37Al2BaN3O9
Número de CAS:
Peso molecular:
630.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: barium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Ba++].OCCN(CCO[Al-]12OCCN(CCO1)CCO2)CCO[Al-]34OCCN(CCO3)CCO4
InChI
1S/C6H13NO3.2C6H12NO3.2Al.Ba/c3*8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;;;/h8H,1-6H2;2*1-6H2;;;/q-2;2*-3;2*+3;+2
Clave InChI
LMRQYWULUTVMDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)