Merck
476463
Sigma-Aldrich
Isopropyl nitrite
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
89.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
cadena SMILES
CC(C)ON=O
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)