Merck
47546
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Alloc)-OH
≥98.5% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nβ-Alloc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Allyloxycarbonyl-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H22N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
410.42
Beilstein/REAXYS Number:
9161065
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.5% (HPLC)
form
solid
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H22N2O6/c1-2-11-29-21(27)23-12-19(20(25)26)24-22(28)30-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)