Merck
47432
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-1-Nal-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
437.49
Beilstein/REAXYS Number:
9160026
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
assay
≥96.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1cccc2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-19-10-7-9-18-8-1-2-11-20(18)19)29-28(32)33-17-25-23-14-5-3-12-21(23)22-13-4-6-15-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
InChI key
ORWNVJDLEMVDLV-AREMUKBSSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)