Merck
47425
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3,4-Cl2)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H19Cl2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
456.32
Beilstein:
9016647
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19Cl2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m1/s1
Clave InChI
QNVHCYWPXIGFGN-JOCHJYFZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)