Merck
PHL82563
Irisflorentin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
9-Methoxy-7-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-8H-1,3-dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 11,598.00
MXP 11,598.00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 11,598.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18O8
Número de CAS:
Peso molecular:
386.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 11,598.00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c4cc(c(c(c4)OC)OC)OC)=O)c(c3c(c2)OCO3)OC
InChI
1S/C20H18O8/c1-22-13-5-10(6-14(23-2)18(13)24-3)11-8-26-12-7-15-19(28-9-27-15)20(25-4)16(12)17(11)21/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI key
RISXUTCDCPHJFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)