Merck
470104
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHOC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
169-171 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4,8H,(H,11,12)
Clave InChI
BSNNYLYELGBSBA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid is a p-difluoromethoxy substituted benzoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthetic Applications of Difluorocarbene I. The Preparation of Some Aryl Difluoromethyl Ethers, Thioethers and Sulphones.
De Cat A, et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 74(5-6), 270-280 (1965)