464546
Boc-4-phenyl-Phe-OH
97%
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-biphenylyl)propionic acid, Boc-4-phenyl-L-phenylalanine, Boc-Bip-OH
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +21°, c = 2 in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
103-107 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI key
NBVVKAUSAGHTSU-KRWDZBQOSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?