487023
Silver cyanide-13C,15N
99 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Quality Level
form
solid
mass shift
M+2
SMILES string
[Ag+].[13C-]#[15N]
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;/i1+1,2+1;
InChI key
MFIHOCAEOJNSOL-AWQJXPNKSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)