445452
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole
98%
Sinónimos:
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
213-216 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
On1nnc2cccnc12
Legal Information
Sold under agreement with PE Biosystems
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?