Merck
426024
Sigma-Aldrich
Boc-β-iodo-Ala-OMe
99%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine methyl ester, Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
329.13
Beilstein:
4422011
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]22/D −4°, c = 2 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
50-52 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m0/s1
Clave InChI
UGZBFCCHLUWCQI-LURJTMIESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)