422517
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
51-54 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)nc(OC)n1
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-10-5-4-6(11-2)9-7(8-5)12-3/h4H,1-3H3
InChI key
RJVAFLZWVUIBOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)