Merck
398489
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) sulfide
99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
PtS2
Número de CAS:
Peso molecular:
259.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9%
cadena SMILES
S=[Pt]=S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)