Merck
390372
Sigma-Aldrich
Methyl 4-morpholinepropionate
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
82 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-11-8(10)2-3-9-4-6-12-7-5-9/h2-7H2,1H3
Clave InChI
YMSLLIGKMYXCPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)