Merck
A34007
Sigma-Aldrich
2-Allyl-6-methylphenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2C6H3(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
densidad
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(CC=C)c1O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-5-9-7-4-6-8(2)10(9)11/h3-4,6-7,11H,1,5H2,2H3
Clave InChI
WREVCRYZAWNLRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)