Merck
364045
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-propenyl ether, mixture of cis and trans
98%
Sinónimos:
1-Ethoxypropene
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
1735974
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
67-76 °C (lit.)
densidad
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO\C=C\C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
XDHOEHJVXXTEDV-HWKANZROSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)