Merck
362735
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridinium p-toluenesulfonate)
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H10 · C7H8O3S ·C7H7N)x
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
InChI
1S/C21H23N3.3C7H8O3S/c1-17(19-6-12-23-13-7-19)16-21(20-8-14-24-15-9-20)3-2-18-4-10-22-11-5-18;3*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-15,17,21H,2-3,16H2,1H3;3*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
LSMFHWGJGDMHKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)