Merck
359912
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide + Sodium amide
Seleccione un Tamaño
10 G
MXP 4,791.00
MXP 4,791.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
MXP 4,791.00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 4,791.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
258 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phenyl
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].N[Na].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH.H2N.Na/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;/h1-20H,21H2;1H;1H2;/q+1;;-1;+1/p-1
Clave InChI
HEHHWWBQEVMFQU-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)