356417
Niobium ICP/DCP standard solution
analytical standard, 10,000 μg/mL Nb in H2O
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
contains
hydrofluoric acid as stabilizer (trace)
concentration
10,000 μg/mL Nb in H2O
technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
format
single component solution
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?