Merck
344575
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 7,432.00
MXP 7,432.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 7,432.00
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(NO2)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
164.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 7,432.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
146-148 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
nitro
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H4N2O3/c8-4-5-1-2-7(10)6(3-5)9(11)12/h1-3,10H
Clave InChI
INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile is one of the main photoproduct formed during hotolytic destruction of herbicide bromoxynil.[1]
Aplicación
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile may be used in the synthesis of:
  • 3-azido-4-methoxybenzonitrile[2]
  • 4-methoxy-3-nitrobenzonitrile[2]
  • ethyl [2,2-dimethyl-6-(Δ2-thiazolin-2-yl)-4H-l,4-benzoxazin-3-one-4-yl]butyrate[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photochemistry of halogenated benzene derivatives. part xii.* effects of sodium nitrite on the environmental phototransformation of bromoxynil (3, 5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile) herbicide in water: The photoincorporation of nitrite ions into bromoxynil.
Kochany J and Choudhry GG.
Toxicological & Environmental Chemistry, 27(4), 225-239 (1990)
X-Ray Structural Analysis of Ethyl [2, 2-dimethyl-6-(?2-thiazolin-2-yl)-4H-1, 4-benzoxazin-3-one-4-yl] butyrate.
Caliendo G, et al.
Structural Chemistry, 9(2), 121-127 (1998)
Stanislav A Bakunov et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(1), 254-272 (2009-11-26)
Novel dicationic triazoles 1-60 were synthesized by the Pinner method from the corresponding dinitriles, prepared via the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC). The type and the placement of cationic moieties as well as the nature of aromatic substituents influenced in vitro