341363
(1R,2S,5R)-(+)-5-Methyl-2-(1-methyl-1-phenylethyl)cyclohexyl chloroacetate
99%
Sinónimos:
(+)-8-Phenylmenthyl chloroacetate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +22°, c = 1.2 in carbon tetrachloride
mp
82-84 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
phenyl
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](C1)OC(=O)CCl)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C18H25ClO2/c1-13-9-10-15(16(11-13)21-17(20)12-19)18(2,3)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13,15-16H,9-12H2,1-3H3/t13-,15-,16-/m1/s1
Clave InChI
GYWWQECFQIGECM-FVQBIDKESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)