332666
Copper(II) methoxide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
125.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
mp
206 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?