Merck
329843
Sigma-Aldrich
Potassium acetylacetonate hemihydrate
97%
Sinónimos:
Acetylacetone potassium derivative
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.21
Beilstein/REAXYS Number:
4157393
UNSPSC Code:
12352302
assay
97%
mp
~235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)