Merck
323640
Sigma-Aldrich
Hexafluoropropylene oxide
98%
Sinónimos:
Hexafluoro-1,2-epoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3F6O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
bp
−42 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C1(F)OC1(F)F
InChI
1S/C3F6O/c4-1(2(5,6)7)3(8,9)10-1
Clave InChI
PGFXOWRDDHCDTE-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stefan Schröder et al.
Scientific reports, 9(1), 2237-2237 (2019-02-21)
Bulk polytetrafluoroethylene (PTFE) possesses excellent chemical stability and dielectric properties. Indeed, thin films with these same characteristics would be ideal for electret applications. Previously, the electret properties of PTFE-like thin films produced by rf sputtering or plasma enhanced chemical vapor
Chuan-Hai Li et al.
Environmental science & technology, 53(6), 3287-3295 (2019-02-21)
Hexafluoropropylene oxide trimer acid (HFPO-TA) and hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) have been used as perfluorooctanoic acid (PFOA) alternatives in the fluoropolymer industry for years. Their widespread environmental distribution, high bioaccumulation capability, and human exposure have caused great concern. Nevertheless