Merck
309575
Sigma-Aldrich
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
240-242 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
O=C1[C@H]2[C@@H]3C[C@H]4[C@H]5[C@@H]3[C@@H]1[C@H]5C(=O)[C@@H]24
InChI
1S/C11H10O2/c12-10-6-2-1-3-5-4(2)8(10)9(5)11(13)7(3)6/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6-,7-,8-,9-/m1/s1
Clave InChI
WTUFOKOJVXNYTJ-MFAOOUEMSA-N
Aplicación
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione was used in the synthesis of 8,11-dihydroxy-pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-lactam by reacting with aqueous sodium cyanide[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Martins FJ, et al.
Tetrahedron, 49(42) (1993)