Merck
309095
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
99%
Sinónimos:
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
263.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
assay
99%
SMILES string
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI key
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)