Merck
304093
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H3F
Número de CAS:
Peso molecular:
253.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
216 °C (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clave InChI
WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The Suzuki-Miyaura reaction of 1,4-dibromo-2-fluorobenzene with arylboronic acids yields fluorinated para-terphenyls.[1]
Aplicación
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene was used in preparation of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
One-pot synthesis of fluorinated terphenyls by site-selective Suzuki-Miyaura reactions of 1, 4-dibromo-2-fluorobenzene.
Sharif M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2810-2812 (2010)
M Levitus et al.
The Journal of organic chemistry, 66(9), 3188-3195 (2001-04-28)
Crystals of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene 4 have a rich packing structure with four distinct molecules in the unit cell. A complex hydrogen bonding network results in the formation of cofacial trimers, cofacial dimers, and monomers within the same unit cell. Given a